Learn More
Difenilacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylacetaldehyde |
| CAS | 947-91-1 |
| Fórmula molecular | C14H12O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | alpha-Phenylbenzeneacetaldehyde, Diphenyl-Acetaldehyde, 2,2-Diphenylacetaldehyde, 2,2-Diphenylethanal, NSC 21645, alpha,alpha-Diphenylacetaldehyde, alpha-Phenylbenzeneacetaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H |
| SMILES | O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-difenilacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 196.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0888 |