Learn More
Difenilsulfóxido, TRC
Código de producto. 30383951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383951 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30383951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4924135G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfoxide
CAS 945-51-7
Fórmula molecular C12 H10 O S
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene, 1,1'-sulfinylbis- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfinylbis[benzene] (ACI), Phenyl sulfoxide (6CI, 8CI), (Benzenesulfinyl)benzene, Diphenyl sulfoxide, NSC 630195, NSC 6779, Sulfinyldibenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC bencenosulfinilbenceno
Peso molecular (g/mol) 202.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0452