Learn More
Sulfóxido de difenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409657 100 g 100 g
11499647 25 g 25 g
11419657 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22135.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202.271 g/mol
Diphenyl sulfoxide is a reagent used as an oxidant and hydroxyl activator in combination with a variety of electrophilic reagents. Efficient glycosidation of a phenyl thiosialoside donor with diphenyl sulfoxide and triflic anhydride in dichloromethane was reported. Direct glycosylations with 1-hydroxy glycosyl donors is made using trifluoromethanesulfonic anhydride and diphenyl sulfoxide. The preparation of triarylsulfonium halides was by the action of aryl Grignard reagents on diphenyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfóxido de difenilo es un reactivo utilizado como oxidante y activador de hidroxilo en combinación con una variedad de reactivos electrofílicos. Se ha observado la glicosilación eficiente de un donante de tiosialósido de fenilo con sulfóxido de difenilo y anhídrido tríflico en diclorometano. Las glicosilaciones directas con donantes de 1-hidroxiglicosilo se realizan con anhídrido trifluorometanosulfónico y sulfóxido de difenilo. Los haluros de triarilsulfonio se preparaban por la acción de reactivos de Grignard de arilo en sulfóxido de difenilo.
Solubilidad
Soluble en agua. Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945-51-7
Fórmula molecular C12H10OS
Peso molecular (g/mol) 202.271
Número MDL MFCD00002085
Clave InChI JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
Nombre IUPAC bencenosulfinilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfoxide
Punto de fusión 69°C to 72°C
Punto de ebullición 206°C to 208°C (13 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1908444
Información de solubilidad Soluble in water. Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.28
Porcentaje de pureza ≥98%