Learn More
Sulfuro de difenilo, TRC
Código de producto. 30379536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379536 25 g 25 g
30375633 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30379536 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD49198025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfide
CAS 139-66-2
Fórmula molecular C12 H10 S
Cantidad 25 g
Sinónimo Phenyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[benzene], Diphenyl monosulfide, Diphenyl sulfide, Diphenyl sulphide, Diphenyl thioether, Diphenylmercaptan, Diphenylsulfane, NSC 4568, Phenylthiobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES S(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC fenilsulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 186.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0503