Learn More
Sulfuro de difenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl sulfide |
| CAS | 139-66-2 |
| Fórmula molecular | C12 H10 S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Phenyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[benzene], Diphenyl monosulfide, Diphenyl sulfide, Diphenyl sulphide, Diphenyl thioether, Diphenylmercaptan, Diphenylsulfane, NSC 4568, Phenylthiobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | S(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fenilsulfanilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 186.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0503 |