Learn More
Sulfuro de difenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429003 100 g 100 g
11419003 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11114.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de difenil se utiliza como materia prima para el fotoiniciador de triaril sulfonio, intermediarios para agroquímicos, catalizadores, extractores de metales.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, disulfuro de carbono.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-66-2
Fórmula molecular C12H10S
Peso molecular (g/mol) 186.27
Número MDL MFCD00003064
Clave InChI LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
Nombre IUPAC fenilsulfanilbenceno
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfide
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.118
Punto de ebullición 295°C to 296°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.6325
Cantidad 100 g
Beilstein 1907932
Índice Merck 14,7314
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,carbon disulphide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.28
Porcentaje de pureza 98%