Learn More
Seleniuro de difenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403937 1 g 1 g
11413937 5 g 5 g
11423937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18364.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El seleniuro de difenilo se usa en la adición antiselectiva de Michael de tioles y sus análogos a las nitroolefinas.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-39-4
Fórmula molecular C12H10Se
Peso molecular (g/mol) 233.183
Número MDL MFCD00014067
Clave InChI ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
Nombre IUPAC fenilselanilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl selenide
Punto de fusión 3°C
Densidad 1.351
Punto de ebullición 165°C to 167°C (12 mmHg)
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Número UN UN3440
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl selenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Selenobisbenzene