Learn More
Difenil(piperidin-3-il)metanol (isómero 3 de pipradrol), Mikromol™
Código de producto. 30050889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050889 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050889 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1099.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Difenil(piperidin-3-il)metanol (isómero 3 de pipradrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
CAS 88783-30-6
Nombres de analitos o componentes Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H21 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol, Pipradrol 3-Isomer, alpha,alpha-Diphenyl-3-piperidinemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-8-3-1-4-9-15,16-10-5-2-6-11-16)17-12-7-13-19-14-17/h1-6,8-11,17,19-20H,7,12-14H2
SMILES OC(C1CCCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC difenil(piperidin-3-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 267.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1623 g/mol