Learn More
Ftalato de difenilo, TRC
Código de producto. 30377012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377012 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30377012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4915905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-phenyl ester
CAS 84-62-8
Fórmula molecular C20 H14 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester (9CI), Phthalic acid, diphenyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diphenyl phthalate, NSC 4052, Phenyl phthalate, Phthalic acid, bis-phenyl ester, Phthalic acid diphenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de difenilo
Peso molecular (g/mol) 318.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0892