Learn More
Ftalato de difenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457107 25 g 25 g
11467107 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14449.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84-62-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-62-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00003038
Clave InChI DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
PubChem CID 6778
ChEBI CHEBI:60819
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de difenilo
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl phthalate
Punto de fusión 74°C to 76°C
Densidad 1.28
Punto de ebullición 400°C to 405°C
Temperatura de inflamación 224°C (435°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2473390
Índice Merck 14,7306
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Porcentaje de pureza 98%