Learn More
Difenil ftalato-3,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30377167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377167 10 mg
30381351 1 mg
30387965 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30377167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49159110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1398065-61-6
Fórmula molecular C202H4H10O4
Peso molecular (g/mol) 322.35
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid-3,4,5,6-d4, 1,2-diphenyl ester, Phthalic acid, bis-phenyl ester D4, Phthalic Acid, Bis-phenyl Ester D4 (phenyl D4)
Nombre IUPAC Difenil 3,4,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,2-dicarboxilato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)Oc2ccccc2)c(C(=O)Oc3ccccc3)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-phenyl ester D4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H/i7D,8D,13D,14D
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1143