Learn More
Ftalato de difenilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-phenyl ester D4 |
| CAS | 1398065-61-6 |
| Fórmula molecular | C202H4H10O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid-3,4,5,6-d4, 1,2-diphenyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14 H/i7D,8 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)Oc2ccccc2)c(C(=O)Oc3ccccc3)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de difenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.35(2) |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |