Learn More
Fosforocloridrato difenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diphenyl phosphorochloridate is used to prepare cyclohexyl-amidophosphoric acid diphenyl ester by reacting with cyclohexylamine. It is also used in the synthesis of alfa-substituted beta-lactams, anhydrides, esters and thioesters. It is also employed in the conversion of aldoximes to nitriles. Further, it is used in the preparation and reaction of enol phosphates, guanosine-adenosine-5',5'-triphosphate, guanosine-cytidine-5',5'-triphosphate, guanosine-uridine-5',5'-triphosphate, diguanosine-5',5'-diphosphate and diguanosine-5',5'-triphosphate. In addition to this, it serves as a phosphorylating agent for the preparation of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosforocloridrato difenilo se utiliza para preparar el éster de difenilo del ácido ciclohexil-amidofosfórico tras crear una reacción con la ciclohexilamina. También se utiliza en la síntesis de beta-lactamas alfa-sustituidas, anhídridos, ésteres y tioésteres. También se emplea en la conversión de aldoximas a nitrilos. Además, se utiliza en la preparación y reacción de fosfatos de enol, guanosina-adenosina-5′,5′-trifosfato, guanosina-citidina-5′,5′-trifosfato, guanosina-uridina-5′,5′-trifosfato, diguanosina-5′,5′-difosfato y diguanosina-5′,5′-trifosfato. Además de esto, sirve como agente fosforilante para la preparación de ácidos -6 fosfóricos y 2-deoxi-D-galactosa-3.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl phosphorochloridate |
| Densidad | 1.296 |
| Punto de ebullición | 145°C to 147°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
| Índice de refracción | 1.55 |
| Cantidad | 1000 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 654130 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Mostrar más |