Learn More
Fosforamidato de difenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357156 25 g 25 g
11347156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07155.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2015-56-7 | C12H12NO3P | 249.206 g/mol
Diphenyl phosphoramidate is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosforamidato de difenilo se utiliza como producto intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2015-56-7
Fórmula molecular C12H12NO3P
Peso molecular (g/mol) 249.206
Número MDL MFCD00014078
Clave InChI QWMUDOFWQWBHFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl phosphoramidate, diphenyl amidophosphate, phosphoramidic acid, diphenyl ester, diphenylphosphoramidate, amino phenoxy phosphoryl oxy benzene, diphenyl phosphoroamidate, aminodiphenoxyphosphino-1-one, amidophosphoric acid, diphenyl ester, acmc-1cki3
PubChem CID 74836
Nombre IUPAC [amino(fenoxi)fosforil]oxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl phosphoramidate
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2054166
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.21
Porcentaje de pureza 97%