Learn More
Difenil fosfito, contiene cantidades variables de fenol y (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10448450 500 g Frasco de vidrio 500 g
10040790 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4712-55-4 | C12H11O3P | 234.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4712-55-4
Fórmula molecular C12H11O3P
Peso molecular (g/mol) 234.19
Número MDL MFCD00044497
Clave InChI CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl phosphite, diphenyl phosphonate, phosphonic acid, diphenyl ester, diphenoxyphosphine oxide, diphenyl hydrogen phosphite, phosphorous acid, diphenyl ester, unii-5144js6xum, phosphonic acid diphenyl ester, phenyl phosphonate, pho 2hpo, phenyl phosphonate pho 2hpo
PubChem CID 6327546
Nombre IUPAC oxo(difenoxi)fosfanio
SMILES C1=CC=C(C=C1)O[P+](=O)OC2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenyl phosphite
Acidez 15mg KOH/g max.
Punto de fusión 12°C
Densidad 1.2170g/mL
Punto de ebullición 218°C to 219°C (26.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 176°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5O)2P(O)H
Índice de refracción 1.5565 to 1.5585
Cantidad 5 g
Beilstein 06, I, 94
Fieser 04,210
Gravedad específica 1.217
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.19
Forma física Líquido