Learn More
Fosfato de difenilo, TRC
Código de producto. 30372820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30372820 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30372820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4920005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl Phosphate
CAS 838-85-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H11 O4 P
Cantidad 5 g
Sinónimo Diphenyl hydrogen phosphate, Diphenyl phosphate, NSC 6518, Phenyl phosphate ((PhO)2(HO)PO)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
SMILES OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nombre IUPAC difenil hidrógeno fosfato
Peso molecular (g/mol) 250.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0395
Porcentaje de pureza >95