Learn More
Fosfato de difenilo-d10, TRC
Código de producto. 30379941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30379941 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4920022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl Phosphate-d10
CAS 1477494-97-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 D10 H O4 P
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Phosphoric Acid Diphenyl Ester-d10, Diphenyl Hydrogen Phosphate-d10, NSC 6518-d10, Phenyl Phosphate-d10
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(O)Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC fosfato de bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo) hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 260.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1023
Porcentaje de pureza >95