Learn More
Difenil fosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607552 5 g Frasco de vidrio 5 g
10328410 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-85-7
Fórmula molecular C12H11O4P
Peso molecular (g/mol) 250.19
Número MDL MFCD00003033
Clave InChI ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
Nombre IUPAC difenil hidrógeno fosfato
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl phosphate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 63°C to 70°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5O)2P(O)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 178
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino