Learn More
Fosfato de difenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11361517 5 g 5 g
11371517 25 g 25 g
11381517 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11361517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02121.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Diphenyl phosphate is used in the manufacture of phosphoric acid diesters such as triphenyl phosphate, trixylenyl phosphate, isodecyl diphenyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate and isopropylphenyl diphenyl phosphate. It is widely used as a protective agent for hydroxyl group in organic synthesis. It finds application as an additive for paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de difenil se utiliza en la fabricación de diésteres de ácido fosfórico como el trifenilo, fosfato de trixilenilo, fosfato de isodecil difenilo, fosfato de cresil difenilo y fosfato de isopropilfenil difenilo. Se utiliza de manera común como agente protector para el grupo hidroxilo en la síntesis orgánica. Se emplea como aditivo para pinturas y revestimientos.
Solubilidad
Soluble en benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-85-7
Fórmula molecular C12H11O4P
Peso molecular (g/mol) 250.19
Número MDL MFCD00003033
Clave InChI ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
Nombre IUPAC difenil hidrógeno fosfato
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl phosphate
Punto de fusión 62°C to 70°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1379164
Información de solubilidad Soluble in benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.19
Porcentaje de pureza 97%