Learn More
Difenil p-hidroxifenilfosfato, TRC
Código de producto. 30010019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010019 500 mg 500 miligramos
30008435 100 mg 100 miligramos
30008983 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492418500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56806-74-7
Fórmula molecular C18H15O5P
Peso molecular (g/mol) 342.28
Sinónimo Hydroquinonyldiphenyl Phosphate, Diphenyl p-Hydroxyphenylphosphoric Acid Ester;
SMILES Oc1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl p-Hydroxyphenyl Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O5P/c19-15-11-13-18(14-12-15)23-24(20,21-16-7-3-1-4-8-16)22-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0657
Porcentaje de pureza >95%