Learn More
Difenil(o-tolil)fosfina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15483697 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15483697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27503.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5931-53-3 | C19H17P | 276.319 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl(o-tolyl)phosphine
CAS 5931-53-3
Punto de fusión 67°C to 70°C
Fórmula molecular C19H17P
Número MDL MFCD00008515
Cantidad 1 g
Sinónimo diphenyl o-tolyl phosphine, 2-methylphenyl diphenylphosphine, diphenyl-o-tolylphosphine, o-tolyldiphenylphosphine, 2-methylphenyl diphenylphosphane, 2-methylphenyl diphenyl phosphine, diphenyltolylphosphine, acmc-1bwkt, diphenyl 2-methylphenyl phosphine
Clave InChI MLBZLJCMHFCTQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-difenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 276.319
PubChem CID 80040
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.32