Learn More
Difenil N-cianocarbonimidato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10175460 10 g Frasco de vidrio 10 g
10658314 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10175460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297210100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79463-77-7
Fórmula molecular C14H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 238.25
Número MDL MFCD00010380
Clave InChI SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
SMILES N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Punto de fusión 155.0°C to 160.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCN=C(OC6H5)2
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose.
Nombre IUPAC ciano(difenoximetilideno)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.