Learn More
Fosfato de metilfenilo y difenilo, mezcla de isómeros, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359737 100 mL 100 ml
11326049 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042092.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26444-49-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26444-49-5
Número MDL MFCD00014920
Sinónimo Phosphoric acid diphenyl methylphenyl ester; Cresyl diphenyl phosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl methylphenyl phosphate
Nombre de nota Mixture of isomers
Punto de fusión -38°C
Color Amarillo
Densidad 1.21 g/mL
Punto de ebullición 390°C
Temperatura de inflamación 232°C (450°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido