Learn More
Éter de difenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412458 500 g 500 g
11354479 250 g 250 g
11422458 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15791.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.211 g/mol
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de difenilo se utiliza ampliamente como agente de transferencia de calor y como portador de colorantes. Se emplea como ayuda a la transformación en la producción de poliésteres. Actúa como un intermediario químico en la producción de agentes activos de superficie y lubricantes de alta temperatura, retardantes del fuego, como los éteres de difenilo polibromados (PBDE), y fragancias para detergentes. Desempeña un papel vital en la reacción de Ferrario para producir fenoxatiina, que encuentra aplicación en la producción de poliamida y poliimida.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, acetato de etilo, benceno, éter dietílico y ácido acético glacial. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-84-8
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.211
Número MDL MFCD00003034
Clave InChI USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
Nombre IUPAC fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl ether
Punto de fusión 26°C to 29°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5805
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1364620
Índice Merck 14,7288
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 99%