Learn More
Difenil ditelururo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl Ditelluride |
| CAS | 32294-60-3 |
| Fórmula molecular | C12H10Te2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diphenyl Ditellurium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10Te2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | [Te]([Te]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (fenilditelanil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 409.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.8907 |