Learn More
Difenil ditelurida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10107853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10107853 5 g Frasco de vidrio 5 g
10591141 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10107853 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301840050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32294-60-3 | C12H10Te2 | 409.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32294-60-3
Fórmula molecular C12H10Te2
Peso molecular (g/mol) 409.27
Número MDL MFCD00192106
Clave InChI VRLFOXMNTSYGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl ditelluride, phenyl ditelluride, ditelluride, diphenyl, diphenylditelluride, ditelluride, diephenyl, phenylditellanyl benzene, diphenylditellane, diphenyl pertelluride, acmc-209hsa, 1,2-diphenylditellane #
PubChem CID 100657
Nombre IUPAC (fenilditelanil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Te][Te]C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl ditelluride
Punto de fusión 64°C to 67°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Número UN 3284
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales y polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl ditelluride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.