Learn More
Difenilo Disulfuro, TRC
Código de producto. 30134322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134322 5 g 5 g
17921895 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4876305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-33-7
Fórmula molecular C12 H10 S2
Peso molecular (g/mol) 218.34
Sinónimo Phenyl disulfide (8CI), Diphenyl disulfide, (Phenyldisulfanyl)benzene, 1,1'-Dithiodibenzene, 1,2-Diphenyldisulfane, Biphenyl disulfide, DPDS, Diphenyl disulphide, NSC 2689, Diphenyl Disulfide
Nombre IUPAC (fenildisulfanil)benceno
SMILES S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl disulfide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0224
Porcentaje de pureza >95%