Learn More
Disulfuro de difenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489010 250 g 250 g
11479010 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12586.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218.332 g/mol
Diphenyl disulfide is one of the most popular organic disulfides used in organic synthesis. It is used as a reagent for the α-phenylsulfenylation of carbonyl compounds. It participates in hydrothiolation of alkynes via amine-mediated single electron transfer mechanism. It is the hydrolysis product of dyfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro de difenilo es uno de los disulfuros orgánicos más populares y que más se utilizan en la síntesis orgánica. Se utiliza como reactivo para la α-fenilsulfenilación de compuestos carbonilos. Participa en la hidrotiolación de alquinos a través de un mecanismo de transferencia de electrones único mediado por aminas. Es el producto de la hidrólisis del difonato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-33-7
Fórmula molecular C12H10S2
Peso molecular (g/mol) 218.332
Número MDL MFCD00003065
Clave InChI GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
Nombre IUPAC (fenildisulfanil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl disulfide
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 310°C
Olor Unpleasant
Cantidad 250 g
Beilstein 639794
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 98%