Learn More
Diseleniuro de difenilo, TRC
Product Code. 30372668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30372668 2.5 g 2.50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372668 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4914952.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenyl Diselenide
CAS 1666-13-3
Fórmula molecular C12H10Se2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (fenildiselanil)benceno
Peso molecular (g/mol) 312.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9113