Learn More
Diseleniuro de difenilo, TRC
Código de producto. 30382434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382434 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4914951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl Diselenide
CAS 1666-13-3
Fórmula molecular C12H10Se2
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (fenildiselanil)benceno
Peso molecular (g/mol) 312.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9113