Learn More
Difenil diselenida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784294 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10164000 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10664862 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10784294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177571000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1666-13-3 | C12H10Se2 | 312.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1666-13-3
Fórmula molecular C12H10Se2
Peso molecular (g/mol) 312.15
Número MDL MFCD00003001
Clave InChI YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
PubChem CID 15460
Nombre IUPAC (fenildiselanil)benceno
SMILES [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl diselenide
Punto de fusión 60.0°C to 63.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2Se2
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 346
Fieser 05,272; 06,235; 07,136; 09,199; 10,170; 11,219; 13,125; 16,152; 17,352
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl diselenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl diselenide