Learn More
Diseleniuro de difenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411638 5 g 5 g
11421638 25 g 25 g
11431638 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13919.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1666-13-3 | C12H10Se2 | 312.15 g/mol
Diphenyl diselenide is used in the methoxyselenenylation of alkenes, dihydroxylation of double bonds, hydrothiolation of terminal alkynes. It is used in the synthesis of the unsymmetrical diorganyl selenides, 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides, allylic phenyl selenides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diseleniuro de difenilo se utiliza en la metoxiselenilación de alquenos, dihidroxilación de enlaces dobles e hidrotiolación de alquinos terminales. Se utiliza en la síntesis de los seleniuros diorganilos no simétricos, seleniuros de 1-(fenilselenometil)vinilo y seleniuros de fenilo alílico.
Solubilidad
Soluble en agua y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, halógenos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1666-13-3
Fórmula molecular C12H10Se2
Peso molecular (g/mol) 312.15
Número MDL MFCD00003001
Clave InChI YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
PubChem CID 15460
Nombre IUPAC (fenildiselanil)benceno
SMILES [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl diselenide
Punto de fusión 61°C to 63°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3283
Beilstein 2047179
Información de solubilidad Soluble in water,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.13
Porcentaje de pureza 98%