Learn More
Difenil-d10-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylamine-d10 |
| CAS | 37055-51-9 |
| Fórmula molecular | C12 2H10 H N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Diphenylamine-d10, Diphenylamine D10, Benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Benzen-d5-amine, N-(phenyl-d5)- (9 CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, Di(perdeuterophenyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.1519 g/mol |
| Mostrar más |