Learn More
Difenilcianocarbonimidato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427947 25 g 25 g
11407947 1 g 1 g
11417947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16600.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines, cyanoguanidine derivatives, oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-cianocarbonimidato de difenilo se ha utilizado en la preparación de 2-amino-4H-3,1-benzoxazinas con N-sustituida, derivados de cianoguanidina y oxadiazoles.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener bajo una manta de nitrógeno. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, aire húmedo y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79463-77-7
Fórmula molecular C14H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 238.25
Número MDL MFCD00010380
Clave InChI SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
Nombre IUPAC ciano(difenoximetilideno)amina
SMILES N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl cyanocarbonimidate
Punto de fusión 155°C to 158°C
Fórmula lineal (C6H5O)2C=NCN
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 97%