Learn More
Clorfosfonato de difenilo, TRC
Código de producto. 30378437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378437 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30378437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48947050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl Chlorophosphonate
CAS 2524-64-3
Fórmula molecular C12H10ClO3P
Cantidad 50 g
Sinónimo Phenyl Phosphorochloridite, Chlorodiphenoxyphosphine Oxide, Chlorophosphonic Acid Diphenyl Ester, DPC, DPC (flame retardant), DPPC, Diphenoxychlorophosphine Oxide, Diphenyl Chlorophosphate, Diphenyl Phosphochloridate, Diphenyl Phosphorochlorate, Diphenylphosphoric Acid Monochloride, Diphenylphosphoryl Chloride, NSC 43771, O,O-Diphenyl Chlorophosphate, Phenyl Phosphorochloridate ((PhO)2ClPO), Phosphoric Acid Chloride Diphenyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Peso molecular (g/mol) 268.63