Learn More
Difenil clorofosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112960 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10723661 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10206873 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40€
    66.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.75€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-64-3
Fórmula molecular C12H10ClO3P
Peso molecular (g/mol) 268.63
Número MDL MFCD00003030
Clave InChI BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
Nombre IUPAC [cloro(fenoxi)fosforil]oxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl chlorophosphate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5O)2P(O)Cl
Índice de refracción 1.5485 to 1.5505
Cantidad 100 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Índice Merck 15, 3367
Gravedad específica 1.29
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 14 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl chlorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.