Learn More
Carbonato de difenilo, TRC
Código de producto. 30363093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363093 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30363093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41529525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Fórmula molecular C13 H10 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nombre IUPAC carbonato de difenilo
Peso molecular (g/mol) 214.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.063