Learn More
Carbonato de difenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11945151 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Unit Size:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11945151 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10530751 100 g Frasco de plástico 100 g
10580581 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10177653 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11945151 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 117230100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-09-0
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Clave InChI ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
Nombre IUPAC carbonato de difenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenyl carbonate
Punto de fusión 78.0°C to 81.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 301.0°C to 302.0°C
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C6H5O)2CO
Cantidad 10 kg
Beilstein 06,158
Índice Merck 15,3354
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solulbe in acetone, hot alcohol, benzene, carbon, tetrachloride, ether, glacial acetic acid and, other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos o polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenyl carbonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.