Learn More
Carbonato de difenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409503 250 g 250 g
11499493 1000 g 1000 g
11419503 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11409503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12362.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la síntesis de muchos compuestos orgánicos importantes. Como productos agroquímicos intermediarios, colorante intermediario.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, tetracloruro de carbono, ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-09-0
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00003037
Clave InChI ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
Nombre IUPAC carbonato de difenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl carbonate
Punto de fusión 76°C to 81°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 301°C to 302°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Olor Mild
Cantidad 250 g
Beilstein 1074863
Índice Merck 14,3602
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%