Learn More
Carbonato de difenilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315355 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315355 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12891000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Nombres de analitos o componentes Diphenyl Carbonate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H10 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nombre IUPAC carbonato de difenilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 214.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 214,063 g/mol