Learn More
MedChemExpress Diphenyl Blue
Código de producto. 16471198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16471198 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16471198 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0970
MedChemExpress Diphenyl Blue (Direct Blue 14) is used as reference dye for group of azo dye.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 10 mg/mL (10.41 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 960.81 g/mol
CAS 72-57-1
Sinónimo Direct Blue 14