Learn More
Óxido de difenil[3-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]propil]fosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl[3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]propyl]phosphine Oxide |
| CAS | 503817-58-1 |
| Fórmula molecular | C20H25O3P |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25O3P/c21-24(18-10-3-1-4-11-18,19-12-5-2-6-13-19)17-9-16-23-20-14-7-8-15-22-20/h1-6,10-13,20H,7-9,14-17H2 |
| SMILES | O=P(CCCOC1CCCCO1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-difenilfosforilpropoxi)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 344.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1541 |