Learn More
Difenil-2-piridilfosfina, TRC
Código de producto. 30382350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382350 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4919401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl-2-pyridylphosphine
CAS 37943-90-1
Fórmula molecular C17H14NP
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
Nombre IUPAC difenil(piridin-2-il)fosfano
Peso molecular (g/mol) 263.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0864