Learn More
Difenil-2-piridilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412458 5 g 5 g
15422458 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56029.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
It is a ligand for metal-catalyzed carbonylations, hydration, dehydrogenative coupling, carbostannylation, distannylation, and silylation. It is also employed as a reagent for Mitsunobu reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un ligando para carbonilaciones catalizadas de metales, hidratación, acoplamiento deshidrogenativo, carbostanilación, distanilación y sililación. También se emplea como reactivo para la reacción de Mitsunobu.
Solubilidad
Soluble en tolueno. (Casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37943-90-1
Fórmula molecular C17H14NP
Peso molecular (g/mol) 263.28
Número MDL MFCD00192108
Clave InChI SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
Nombre IUPAC difenil(piridin-2-il)fosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl-2-pyridylphosphine
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in toluene. (almost transparency)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.27
Porcentaje de pureza 98%