Learn More
Difenil-2-piridilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075979 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10075979 1 g Frasco de vidrio 1 g
10209159 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075979 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37943-90-1
Fórmula molecular C17H14NP
Peso molecular (g/mol) 263.28
Número MDL MFCD00192108
Clave InChI SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
Nombre IUPAC difenil(piridin-2-il)fosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl-2-pyridylphosphine
Punto de fusión 82.0°C to 84.0°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 74.85 to 80.27% C; 5.17 to 5.55% H; 5.1 to 5.6% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl-2-pyridylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.