Learn More
Difenil-2,2',4,4',6,6'-d6-amina, TRC
Código de producto. 30375554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375554 2.5 mg -
30383059 25 mg -
30371715 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4789412.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99234-91-0
Fórmula molecular C12 D6 H5 N
Peso molecular (g/mol) 175.26
Sinónimo Benzen-2,4,6-d3-amine, N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9CI)
Nombre IUPAC 2,4,6-trideuterio-N-(2,4,6-trideuteriofenil)anilina
SMILES [2H]c1cc([2H])c(Nc2c([2H])cc([2H])cc2[2H])c([2H])c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1268