Learn More
Clorhidrato de difenoxilato, Mikromol
Código de producto. 30462302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30462302 250 mg
1 options
Código de producto. 30462302 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1056.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de difenoxilato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenoxylate hydrochloride
CAS 3810-80-8
Nombres de analitos o componentes Diphenoxylate hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H32 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diphenoxylate hydrochloride, Ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride, 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carbethoxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carboxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile ethyl ester hydrochloride, R 1132, R 1132 (antiperistaltic)
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOC(=O)C1(CCN(CCC(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de etilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 489.05
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.2231 g/mol