Learn More
Clorhidrato de difenoxilato, LoGiCal
Código de producto. 30462934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462934 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462934 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1056.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenoxylate hydrochloride
CAS 3810-80-8
Nombres de analitos o componentes Diphenoxylate hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H32 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphenoxylate hydrochloride, Ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride, 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carbethoxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carboxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile ethyl ester hydrochloride, R 1132, R 1132 (antiperistaltic)
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOC(=O)C1(CCN(CCC(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 489.05
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.2231 g/mol