Learn More
Diphenmanil methylsulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16446998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446998 10 mg 10 miligramos
16403057 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16446998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16171
MedChemExpress Diphemanil methylsulfate is a quaternary ammonium anticholinergic.
Diphemanil methylsulfate is a quaternary ammonium anticholinergic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenmanil methylsulfate
Forma física Solid
CAS 62-97-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27NO4S
Sinónimo Diphemanil mesylate
Información de solubilidad H2O : 16.67 mg/mL (42.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES [O-]S(=O)(OC)=O.C[N+]1(C)CC/C(CC1)=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 389.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.51
Porcentaje de pureza 99.74%