Learn More
Diphenidol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16428026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428026 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0082
MedChemExpress Diphenidol hydrochloride (Difenidol hydrochloride) is a non-selective muscarinic M1-M4 receptor antagonist, has anti-arrhythmic activity. Diphenidol hydrochloride is also a potent non-specific blocker of voltage-gated ion channels (Na+, K+, and Ca2+) in neuronal cells.
Diphenidol hydrochloride (Difenidol hydrochloride) is a non-selective muscarinic M1-M4 receptor antagonist, has anti-arrhythmic activity. Diphenidol hydrochloride is also a potent non-specific blocker of voltage-gated ion channels (Na+, K+, and Ca2+) in neuronal cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenidol hydrochloride
Forma física Solid
CAS 3254-89-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28ClNO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Difenidol hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (132.98 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)CCCN3CCCCC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 345.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.91
Porcentaje de pureza 99.0%